Få mere at vide
Chlorophyllin, coppered trisodium salt Artikelnummer.: 11493207
Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Artikelnummer. 11493207
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11493207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16155.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 11006-34-1 | C34H31CuN4Na3O6
Chlorophyllin, kobberholdigt trinatriumsalt anvendes til den spektrofotometriske bestemmelse af venlafaxinhydrochlorid. En hybrid fotoelektrokemisk biobrændselscelle er sammensat af en TiO 2 film ledende glaselektrode sensibiliseret af et kobberklorofyl trinatriumsalt. Synlige lysfølsomme geler blev fremstillet ved at indføre en kromofor (trinatriumsalt af kobberchlorophyllin) til termofølsomme geler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorophyllin, kobberbehandlet trinatriumsalt anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af Venlafaxinhydrochlorid. En hybrid fotoelektrokemisk biobrændselscelle er sammensat af en TiO 2 film ledende glaselektrode sensibiliseret af et kobberklorofyl trinatriumsalt. Synlige lysfølsomme geler blev fremstillet ved at indføre en kromofor (trinatriumsalt af kobberchlorophyllin) til termofølsomme geler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11006-34-1
Molekylær formel C34H31CuN4Na3O6
MDL nummer MFCD00012149
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorophyllin
Navn note coppered trisodium salt
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 724.15
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10255650 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/06/2025 ArtikelnummerA16155.06,A16155.22,A16155.14
Partinummer10254415 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA16155.06,A16155.22,A16155.14
Partinummer10253565 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/12/2024 ArtikelnummerA16155.06,A16155.22,A16155.14
Partinummer10250505 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2024 ArtikelnummerA16155.06,A16155.22,A16155.14
Partinummer10243472 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 ArtikelnummerA16155.06,A16155.22,A16155.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chlorophyllin, coppered trisodium salt >