Learn More
Azpack™ Freeze Drying and Injection Vials
Ensure optimum protection of the contents against premature aging. Azpack™ Freeze Drying and Injection Vials protect content integrity and loss of effectiveness.
Marca:  Azpack™ 10482913
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10482913
  • 1555.00 DKK / Pack of 154
Estimated Shipment: 04-02-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Manufactured from FIOLAX™ neutral clear glass
  • Outstanding chemical resistance, neutrality and impermeability
  • Crimp neck
  • Supplied without caps
Especificaciones
Especificaciones
Vial
Clear
Crimp
20mm
12.6 mm
10 mL
FIOLAX™ Glass
154/Pk.
24.25 mm (Neck O.D.)
46 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado