Få mere at vide
Chromium pieces, 2-8mm (0.08-0.31in), 99.99% (metals basis)
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Chromium |
Farve | Grå |
Udseende | Gray pieces |
Tæthed | 7.19g/cm3 |
Mængde | 50 g |
Lugt | Odorless |
Damptryk | 0 hPa |
Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
Form | Pieces |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chromium pieces, 2-8mm (0.08-0.31in), 99.99% (metals basis) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion