Få mere at vide
Chromium potassium sulfate dodecahydrate, 98+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Chromium potassium sulfate dodecahydrate |
Smeltepunkt | 89.0°C |
Navn note | p.a. |
Farve | Lilla |
Fysisk form | Krystaller |
Mængde | 5 g |
Analyseprocentområde | 98.0 to 102% (Iodometry) |
Lineær formel | CrK(SO4)2·12H2O |
Merck Index | 15, 2233 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C). |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chromium potassium sulfate dodecahydrate, 98+% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion