Få mere at vide
Cimetidine, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001143
Cimetidine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001143
100 mg
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. 30001143
Brand: Tocris Bioscience 0902/100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
H2 antagonist, I1 agonist
Widely used H2 histamine antagonist which has more recently been described as an inverse agonist. Also a potent I1 imidazoline binding site ligand.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cimetidine
CAS 51481-61-9
Molekylær formel C10H16N6S
Mængde 100 mg
Synonym cimetidine, tagamet, tametin, eureceptor, cimetag, acinil, tratul, cimetidina, dyspamet, ulcedine
InChI nøgle AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(N=CN1)CSCCNC(=NC)NC#N
IUPAC navn 1-cyano-2-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]guanidine
Molekylvægt (g/mol) 252.34
PubChem CID 2756
ChEBI CHEBI:3699
Formel vægt 252.34
Procent renhed >99%
Fysisk form Solid
Produkttitel
Cimetidine, Tocris Bioscience™ >