Få mere at vide
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas
:
Beskytter mod organiske dampe og partikler
Beskrivelse
- Beskytter mod organiske dampe og partikler
- Fremragende filtreringseffektivitet over længere tid
- Lavere profil og let for optimal komfort
- Lav profil hindrer ikke synsfeltet
- Gevindforbindelse er let at fastgøre
Tekniske data
Tekniske data
Patrontype | Klasse 1 plastik patron |
Certificeringer/compliance | EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certificering: 2259, EF-attest: 2259, EN 2259 |
Til brug med (applikation) | Beskytter mod organiske dampe og partikler |
Mængde | 6 par/kasse, 8 kasser/Cs. |
Vægt (metrisk) | 92.5 g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion