Få mere at vide
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas
:
Beskytter mod organiske dampe, sure gasser og partikler
Beskrivelse
- Beskytter mod organiske dampe, sure gasser og partikler
- Fremragende filtreringseffektivitet over længere tid
- Lavere profil og let for optimal komfort
- Lav profil hindrer ikke synsfeltet
- Gevindforbindelse er let at fastgøre
Tekniske data
Tekniske data
Patrontype | Klasse 1 plastik patron |
Certificeringer/compliance | EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-certificering: 2259, EF-attest: 2259, EN 2259 |
Til brug med (applikation) | Beskytter mod organiske dampe, sure gasser og partikler |
Mængde | 4 par/æske, 8 æsker/Cs. |
Vægt (metrisk) | 122.5 g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Honeywell™ Klasse 1 plastikpatron A1B1E1 til organiske dampe og syregas >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion