Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre, Blue Graduation er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
Brand:  Hirschmann™ 224019427
1081.84 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10332933
  • 1115.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Med tud, hovedpunkt ring graduering
  • Blå graduering
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
  • Acc. til DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
Sekskantet
Blå
DIN EN ISO 4788
500 mm
Gradueret målecylinder
2000 mL
10
USP
Rund
EN
±6 ml
Glas
20 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse A målecylindre, blå graduering > Kapacitet: 2000mL; Højde: 500 mm; blå gradueringer; Sekskantet glasfatning