Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop
Fremragende til præcis væskemåling og væskeoverførsel i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
410.00 DKK - 1705.00 DKK
Tekniske data
Base Type | Sekskantet |
---|---|
Skala farve | Blå |
Form | Rund |
Type | Gradueret blandecylinder |
Materiale | Glas |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Gradueringer | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Gradueringer | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10668281
|
Hirschmann™
2340193 |
1000 mL | 10 mL |
979.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11746672
|
Hirschmann™
2340160 |
10 mL | 0.2 mL |
410.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10253051
|
Hirschmann™
2340194 |
2000 mL | 20 mL |
1705.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11786672
|
Hirschmann™
2340186 |
250 mL | 2 mL |
785.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11796672
|
Hirschmann™
2340190 |
500 mL | 5 mL |
1100.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11756672
|
Hirschmann™
2340170 |
25 mL | 0.5 mL |
435.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 15-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11766672
|
Hirschmann™
2340175 |
50 mL | 1 mL |
489.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11776672
|
Hirschmann™
2340180 |
100 mL | 1 mL |
544.00 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Blå, hovedpunkt graduering
- Med NS-slebet og polyethylenprop
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Sekskantet | |
Rund | |
Glas | |
EN | |
Polyethylen |
Blå | |
Gradueret blandecylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
Polyethylen prop |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse A målecylindre med NS jord og polyprop