Få mere at vide
Zwiebel™ Klasse E2 æskevægt med COFRAC kalibreringscertifikat
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser og bruges med klasse I-vægte. Zwiebel™ Klasse E2 kassevægte er beregnet til brug med klasse F1 vægte.
Brand:  Zwiebel™ PBI23878
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11715193
  • 879.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
    Tekniske data
    Tekniske data
    100 g
    ±0,16 mg
    Til brug med vægte af særlig nøjagtighedsklasse I
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    One moment while we fetch your results.
    Certifikater
    Se tilbehørsprodukter
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Zwiebel™ Klasse E2 æskevægt med COFRAC kalibreringscertifikat > Masse: 100g