Learn More
Abeba™ Clean Room 3620 Shoes
Special ESD clean room shoes.
779.00 DKK - 805.00 DKK
Specifications
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Color White
Material Microfiber
Style 3620
View More Specs
Products 13
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
15600378
View Documents
Abeba™
3620/35
35
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15610378
View Documents
Abeba™
3620/36
36
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15620378
View Documents
Abeba™
3620/37
37
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15630378
View Documents
Abeba™
3620/38
38
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15640378
View Documents
Abeba™
3620/39
39
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15650378
View Documents
Abeba™
3620/40
40
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15660378
View Documents
Abeba™
3620/41
41
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15670378
View Documents
Abeba™
3620/42
42
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15680378
View Documents
Abeba™
3620/43
43
805.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15690378
View Documents
Abeba™
3620/44
44
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15600388
View Documents
Abeba™
3620/45
45
805.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15610388
View Documents
Abeba™
3620/46
46
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
15620388
View Documents
Abeba™
3620/47
47
779.00 DKK
1 pair
Estimated Shipment: 18-03-2025
to see stock.
Add to basket
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Microfiber
  • White
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Fixed gaitor, cleanroom textile
Specifications
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
White
Microfiber
3620
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abeba™ Clean Room 3620 Shoes
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt