Få mere at vide
Micronova™ Renrumsservietter
En række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering, polering og tørring i renrummet, støtteområder og forskningssuiter. Fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring.
Brand: Micronova™ WP20-1212
361.44 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
De Micronova Renrumsservietter omfatter en række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering og aftørring i en række forskellige industrier.
- Renrumsservietter til en række anvendelser
- Lav-fnugende og absorberende egenskaber
- Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- NovaCel— Solid polyvinylacetat, superabsorberende, fjerner fine partikler og skæl
- Fås i en række størrelser
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
- God kompatibilitet med kemikalier
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Renrumsklud | |
30.5 cm | |
30.5 cm | |
Hvid | |
Genanvendelig | |
Dele og overfladerensning, for at fjerne hårdt snavs og fjernelse af væske | |
10/Pk. | |
Opbevares ved omgivende temperatur |
12 tommer | |
12 tommer | |
Ikke-vævet polyamid | |
Opbevares ved omgivende temperatur | |
12 x 12 tommer. | |
Til arbejdsstationer, laminar flow bænke | |
Ikke steril |