Beskrivelse
Prototypical I1 imidazoline receptor ligand. α2-adrenergic receptor agonist. Antihypertensive. Also thought to enhance autophagy; shown to increase LC3-II levels in PC12 cells.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Clonidine hydrochloride |
CAS | 4205-91-8 |
Mængde | 100 mg |
Molekylær formel | C9H10Cl3N3 |
Formel vægt | 266.56 |
Renhed | >99% |
Molekylvægt (g/mol) | 266.55 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ Clonidine hydrochloride >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion