Få mere at vide
Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers
Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Inkluderer:
CO2-resistent rysteapparat m/universal platform og kolbeklemmestartsæt
Ryster, kontrolboks
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få pålidelig drift døgnet rundt, ideelt til at holde dine celler i live og trives i dit arbejdsmiljø med Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shakers.
- Orbital rystning via magnetisk kraft eliminerer behovet for udskiftning af bælter
- Lille fodaftryk ideel til brug i en CO2-inkubator
- Specielt behandlede mekaniske komponenter beskytter ved op til 20 % CO2 og 95 % luftfugtighed
- Praktisk ekstern kontrolboks med LED-skærm giver mulighed for nemme justeringer uden at åbne kammerdøren
- Minimal varmeafledning sikrer, at forholdene i CO2-kammeret ikke påvirkes
- Rustfri stålkonstruktion til beskyttelse mod korrosive CO2-forhold
- Omfattende udvalg af tilbehør passer til de fleste applikationer
- CO2-resistent rysteapparat kan bruges uden for CO2-inkubatorer for yderligere værdi
- Ekstern kontrolboks for nem brug uden at forstyrre dine prøver
Et stort udvalg af tilgængeligt tilbehør, der passer til de fleste applikationer:
- Stort udvalg af kolbeklemmer tilgængelige
- Faste og justerbare rørstativer tilgængelige
- 96-brønds mikropladeholder
- Gummi- og klæbrige måtter
- Kolbeklemmestartsæt til nemhed og fleksibilitet
Applikationer:
- Pattedyrcellekultur
- Bakteriesuspensioner
- Farvning og affarvning
- Vaskeprocedurer
- Hybridisering
- Opløselighedsundersøgelser
- Udvindingsprocedurer
Garanti:
- 2 års Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 19 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 6 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | 1 rpm |
| Hastighedsområde | 30 til 300 rpm, ±1 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 60 °C |
| Bæreevne (engelsk) | 13 lb. |
| Certificeringer/compliance | cCSAus, CE-mærke, RoHS, WEEE |
| Stiktype | EU-, UK-, CN-stik |
| Vis mere |