Få mere at vide
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Artikelnummer. p-4407403
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
For Use As a Battery Additive, in the Manufacture of Cobalt Pigments and Invisible Inks, For Decorating Stoneware and Porcelain | CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer:
  • Som batteriadditiv til fremstilling af koboltpigmenter og usynligt blæk, til dekoration af stentøj og procelæn og til fremstilling af katalysatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-22-9
Molekylær formel CoH12N2O12
Molekylvægt (g/mol) 291.03
MDL nummer MFCD00149647
InChI nøgle QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMIL O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 55°C to 56°C
Navn note For analysis ACS
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents.
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) hexahydratdinitrat
Formel vægt 291.04 (182.94 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.52
Udseende Red crystalline powder
Tæthed 1.87 g/cm3
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, ACS, 98.0-102.0% >