Få mere at vide
Gibco™ Kollagen I, belagt plade, 24 brønde
Mængde:
5 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Collagen I, Rat Tail er cellekulturens arbejdshest til basiscoating og gelpræparater til dyrkning af vedhæftningsceller. Gibco™ Collagen I, Rat Tail er nu tilgængelig i præcoatede vævskulturplader for at hjælpe med at spare tid på bænken. Designet til at opfylde en række forskellige applikationer, vores højkvalitets, konsistente collagen I coated plader kommer i 3 formater– 96 brønd, 24 brønd og 6 brønd plader .
Klar til brug, opbevaring ved stuetemperatur
Kvalitetstestet for at sikre ensartethed
Fås i 3 forskellige pladeformater og i brugerdefinerede formater til en bred vifte af
applikationer Nem at bruge, nem at opbevare
Kollagen I, belagte plader og låg er pakket 5 pr. vakuumforseglet foliepose med et tørremiddel, som kan opbevares ved stuetemperatur i en maksimal holdbarhed på 2 år. Kollagen I, rottehale bruges til at coate vævskulturbehandlede plader. Dette er det samme kollagenmateriale, vi sælger i flydende form. Pladerne er klar til brug uden yderligere forberedelse, blot så dine celler.
Kvalitetstestet for at sikre ensartethed
For maksimal effektivitet og konsistens, Gibco™ Collagen I Coated Plates er designet til at opfylde disse forventninger. Vi starter med højkvalitets rottehalekollagen, det samme materiale tilgængeligt i flydende form og følger en nøje kontrolleret, aseptisk fremstillingsproces, der producerer en meget konsistent belægning på overfladen af vævskulturbehandlede plader. Vi tester hvert parti for at sikre, at vi opfylder disse standarder.
Tilgængelig i forskellige formater til en bred vifte af applikationer
Ekstracellulær matrix (ECM ) proteiner spiller en vigtig rolle i reguleringen af fundamentale cellulære processer og anvendes i vid udstrækning som en coating eller matrix til vævskultursystemer for at tillade udviklingen af modeller, der tæt efterligner in vivo- betingelser. Gibco™ Kollagen I-coatede plader kan bruges i en bred vifte af applikationer, herunder dyrkning af friske eller frosne hepatocytter (rotte og mennesker), såvel som til neuronale, epitel- og muskelprimære celler. De er også ideelle til dyrkning af humane corneale epitelceller (HCEC) i definerede medier.
applikationer Nem at bruge, nem at opbevare
Kollagen I, belagte plader og låg er pakket 5 pr. vakuumforseglet foliepose med et tørremiddel, som kan opbevares ved stuetemperatur i en maksimal holdbarhed på 2 år. Kollagen I, rottehale bruges til at coate vævskulturbehandlede plader. Dette er det samme kollagenmateriale, vi sælger i flydende form. Pladerne er klar til brug uden yderligere forberedelse, blot så dine celler.
Kvalitetstestet for at sikre ensartethed
For maksimal effektivitet og konsistens, Gibco™ Collagen I Coated Plates er designet til at opfylde disse forventninger. Vi starter med højkvalitets rottehalekollagen, det samme materiale tilgængeligt i flydende form og følger en nøje kontrolleret, aseptisk fremstillingsproces, der producerer en meget konsistent belægning på overfladen af vævskulturbehandlede plader. Vi tester hvert parti for at sikre, at vi opfylder disse standarder.
Tilgængelig i forskellige formater til en bred vifte af applikationer
Ekstracellulær matrix (ECM ) proteiner spiller en vigtig rolle i reguleringen af fundamentale cellulære processer og anvendes i vid udstrækning som en coating eller matrix til vævskultursystemer for at tillade udviklingen af modeller, der tæt efterligner in vivo- betingelser. Gibco™ Kollagen I-coatede plader kan bruges i en bred vifte af applikationer, herunder dyrkning af friske eller frosne hepatocytter (rotte og mennesker), såvel som til neuronale, epitel- og muskelprimære celler. De er også ideelle til dyrkning af humane corneale epitelceller (HCEC) i definerede medier.
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | 5 plader er forseglet i en foliepose med et tørremiddel for optimal holdbarhed. Opbevares ved stuetemperatur. |
Emballage | 5/Pk. |
Produktlinje | Gibco |
Produkttype | Kulturplade |
Antal Wells | 24 |
Overfladebehandling | Celledyrkning |
Renhed eller kvalitetsklasse | Cellekulturklasse |
Mængde | 5 plader |
Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gibco™ Kollagen I, belagt plade, 24 brønde >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion