Learn More
Ohaus™ Column Mount Kit, 700 mm, Stainless Steel for Scale
Suitable stainless steel, washdown-capable Defender series scale column connects base scale with readout and control panel.
Brand:  Ohaus™
Product Code. 15694118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stainless steel construction.
  • Compatible with Defender series scales.
    • Base, D30BR
    • Base, D60BR
    • Base, D60BL
    • Base, D150BL
    • Base, D150BX
    • Base, D300BX
    • Base, D60VR
    • Base, D60VL
    • Base, D150BX
    • Base, D300BX
    • Base, D60VR
    • Base, D60VL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Defender Series Scales
Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Column Mounts
Stainless Steel
700 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt