Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0 Artikelnummer.: 17819869
Forventet forsendelse: 30-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 DKK
    320.00 DKK / Hver
    Spare 6.00 DKK
    1% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17819869 Shop alle Eppendorf produkter
15.5 x 12.5 x 16.2 cm
Størrelse:
15.5 x 12.5 x 16.2 cm
Artikelnummer. 17819869
Brand: Eppendorf™ 0030089952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 DKK
    320.00 DKK / Hver
    Spare 6.00 DKK
    1% Off
Se alle kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genanvendelig æske til sikker opbevaring 8 Combitips™ avanceret (0.1– 10 mL) for nem fastgørelse af spidsen.
  • Genanvendelig æske til sikker opbevaring 8 Combitips™ avanceret for nem spidsfastgørelse
  • Autoklaverbar ved 121 °C (20 min.) til efterfølgende brug
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Non-Toxic
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Free-of a substance that causes environmental harm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Kun æske
Produkttype Tom tipkasse
Array 3, 2, 3
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Combitips
Materiale Polymer
Stillinger 8
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette
Størrelse 15.5 x 12.5 x 16.2 cm
Længde (metrisk) 15.5 cm
Produkttitel
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0 >