Få mere at vide
Ark-Plas Products™ Lige med modhager i kommerciel kvalitet
Artikelnummer. 11801070
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
Samlet længde (metrisk):
19,55 mm
20 mm
29,84 mm
30,22 mm
49,27 mm
Til brug med:
For Masterflex I/P 26 rør, Masterflex L/S 17, 24
For Masterflex L/S 18, 35, 26 rør
Masterflex L/S 15, 25 rør
Til Masterflex L/S 16 rør
Til fleksibelt rør
Port størrelse:
1/16 x 1/16 in. Barb
1/4 x 1/4 in. Barb
1/8 x 1/8 tommer Barb
3/16 x 3/16 tommer Barb
5/32 x 5/32 tommer Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Samlet længde (metrisk) Til brug med Port størrelse unitSize
11801070 1,6 mm 19,55 mm For Masterflex L/S 18, 35, 26 rør 1/16 x 1/16 in. Barb Pakke med 25
11771946 6,4 mm 49,27 mm For Masterflex I/P 26 rør, Masterflex L/S 17, 24 1/4 x 1/4 in. Barb Pakke med 25
11821070 3,2 mm 20 mm Til Masterflex L/S 16 rør 1/8 x 1/8 tommer Barb Pakke med 25
11731986 4,8 mm 29,84 mm Masterflex L/S 15, 25 rør 3/16 x 3/16 tommer Barb Pakke med 25
11721986 4 mm 30,22 mm Til fleksibelt rør 5/32 x 5/32 tommer Barb Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11801070 Leverandør Ark-Plas Products™ Leverandørnr. CAC18PR0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til pålidelig ydeevne til en økonomisk pris. Ark-Plas Products™ Lige modhager i kommerciel kvalitet er lavet af naturligt polypropylen i en række modhagerstørrelser. Muligheder er tilgængelige til brug med Masterflex L/S 15 og 25 rør eller fleksible rør.
  • Beslag i kommerciel kvalitet designet som et billigt alternativ med høj ydeevne
  • Indeholder genbrugt løbermateriale og naturlig polypropylen
  • Modhager lige stik til div Masterflex rør eller fleksible rør
  • Fås i en række modhagestørrelser, fra 1,6 mm til 6,4 mm
  • Kan klare op til 125psi tryk uden en klemme
  • Certificeringer af kommerciel karakter:
    • RoHS-kompatibel
    • USP Klasse VI
    • FDA 21 CFR 177.1520
    • Uden dyrederivater
    • DEHP- og BPA-fri certificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel, USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, Dyrederivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certificeret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 19,55 mm
Til brug med For Masterflex L/S 18, 35, 26 rør
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Emballagemængde 25/Pk.
Port størrelse 1/16 x 1/16 in. Barb
Form Lige
Farve Neutral
Maksimalt tryk Op til 125 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Lige stik med modhager