Få mere at vide
Nabertherm™ Kompakt rørovn med B510 controller
Disse kompakte rørovne med integrerede styresystemer kan bruges universelt til mange processer. Udstyret med et standard arbejdsrør af C 530 keramik og to fiberpropper har disse rørovne et uovertruffent pris/ydelsesforhold.
44435.00 DKK - 90780.00 DKK
Tekniske data
Controller type B510
Type Kompakt rørovn
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) procesrør Opvarmet zone Temperatur (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) procesrør Opvarmet zone Temperatur (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
17318089
Dokumentvisning
Nabertherm™
R-322L2AN
120 mm 500 mm 1200 °C
44435.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17328089
Dokumentvisning
Nabertherm™
R-322L3AN
120 mm 500 mm 1300 °C
50480.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17388089
Dokumentvisning
Nabertherm™
R-472L3AN
100 mm 750 mm 1300 °C
76330.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17378089
Dokumentvisning
Nabertherm™
R-472L2AN
170 mm 750 mm 1200 °C
67460.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17338099
Dokumentvisning
Nabertherm™
R-572L2AN
170 mm 1000 mm 1200 °C
79615.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
17348099
Dokumentvisning
Nabertherm™
R-572L3AN
170 mm 1000 mm 1300 °C
90780.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremragende pris-ydelsesforhold
  • Kan også udstyres med gasforsyningssystem 1 (ingen vakuumdrift) og gasforsyningssystem 2 (til vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Enkeltzonet design som standard med controller B 510
  • Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
  • Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
  • Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
Tekniske data
Tekniske data
B510
Kompakt rørovn
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nabertherm™ Kompakt rørovn med B510 controller