Få mere at vide
SCAT Stik til HPLC
Sikker tilslutning af rør i forskellige størrelser: direkte og uden tekniske hjælpemidler. Til sikker indsamling af flydende HPLC-affald og mange andre applikationer i laboratoriet!
Brand: SCAT 461054
130.97 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beskrivelse
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
- Koniske stik
- Y-stik
- Rørforbindelser
- Kapillærforbindelser
Tekniske data
2.3 mm | |
Standard kapillærer | |
Kapillærforbindelse |
PTFE | |
HPLC/UHPLC-systemer |