Få mere at vide
SCAT Stik til HPLC
Sikker tilslutning af rør i forskellige størrelser: direkte og uden tekniske hjælpemidler. Til sikker indsamling af flydende HPLC-affald og mange andre applikationer i laboratoriet!
Brand: SCAT 107810
76.72 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Description
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
- Koniske stik
- Y-stik
- Rørforbindelser
- Kapillærforbindelser
Specifications
9,5 til 10 mm | |
Affaldsopsamlerhætte og slange | |
Rørforbindelse |
Polypropylen | |
HPLC/UHPLC-systemer |