Få mere at vide
Corning™ Forlængerkrave til CoolBox™ XT system
Farve:
Grøn
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med CoolBox XT og CoolBox 2XT for at forlænge højden ved brug af høje rørmoduler. Kraven er magnetiseret og klæber let til enhedsbunden.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Pink (Pink) |
| Form | Firkant |
| Type | Forlængerkrave |
| Til brug med (applikation) | Forlæng højden, når du bruger høje rørmoduler |
| Til brug med (udstyr) | CoolBox XT og CoolBox 2XT |
| Mængde | 1/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 tommer) Indvendigt: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 tommer) |
| Længde (engelsk) | 7,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Bredde (engelsk) | 6,2 tommer. |
| Vis mere |