Få mere at vide
Corning™ CoolCell™ FTS30 cellefrysende hætteglasbeholdere
Beskrivelse
Corning CoolCell, i kombination med en -80°C fryser, vil give alkoholfri frysning med en hastighed på -1°C/minut, der er ideel til kryokonservering af de fleste celler og cellelinjer. Ved at bruge en kombination af tværbundet polyethylenskum med ensartet massefylde, en solid state-kerne og radial hætteglassymmetri er fryseprofilerne ensartede og reproducerbare. Skummet er ikke-absorberende og vil medføre ubetydelige ændringer i frysermiljøet; derved beskytter nærliggende frosne prøver. Fjernelsen af hætteglas udføres ved at vippe enheden på hovedet, så hætteglassene glider ud.
Funktioner: Unikke egenskaber ved frysning med kontrolleret hastighed med Corning™ CoolCell™ omfatter:
- Let at bruge
- Alkohol- og væskefri frysning
- Lavere brugsomkostninger end alkoholbaserede enheder
- Høj cellegenvinding og cellelevedygtighed
- Reproducbarhed
- Enkel, ensartet måde at standardisere frysning med kontrolleret hastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polyethylenskum |
| Form | Rund |
| Type | Fryseboks |
| Holder | 30 (Standard 1 til 2 mL kryogene hætteglas) |
| Mængde | 1/Pk., 1/Cs. |
| Dimensioner (L x B) | 16.5 x 11.5 cm |
| Længde (metrisk) | 16.5 cm |
| Bredde (metrisk) | 11.5 cm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 12.7 mm |
| Vis mere |