Få mere at vide
Corning™ Forlængerkrave til CoolBox™ 2XT system
Til brug med CoolBox™ 2XT system. Corning™ Forlængerkrave er påkrævet, når du bruger højere CoolRack™ rørmoduler og høje rør i CoolBox system.
Brand: Corning™ 432088
901.40 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
Advarsel:
Låglukning ikke mulig med tilføjelse af forlængerkrave
Beskrivelse
Til brug med CoolBox XT og CoolBox 2XT for at forlænge højden ved brug af høje rørmoduler. Kraven er magnetiseret og klæber let til enhedsbunden.
Tekniske data
Forlængerkrave | |
1/Pk. | |
Forlæng højden ved brug af høje rørmoduler | |
Indvendigt: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 tommer) |
Grøn | |
1/Cs. | |
CoolBox 2XT system | |
26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 tommer) |