Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
GREENER_CHOICE
Evaluate and quantitate endothelial cell invasion using real-time fluorescence and non-destructive sample preparation
4110.00 DKK - 16554.46 DKK
Tekniske data
Porestørrelse 3 μm
Type Microplate
Overfladebelægning BioCoat
Farve Black, Clear
Antal Wells 96
Se flere specifikationer
Indeholder: A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10737894
Dokumentvisning
Corning™
354149
1
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10244152
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Corning™
354150
5
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Highly reproducible assay system
  • Ideal for screening anti-angiogenic agents
  • Rapid image acquisition and data quantification
Tekniske data
Tekniske data
3 μm
BioCoat
96
Microplate
Black, Clear
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation