Få mere at vide
Corning™ glutaGRO tillæg
Beskrivelse
Cellgro inkorporerer mange principper udviklet af den farmaceutiske industri, herunder brugen af WFI kvalitetsvand, råmaterialetestning, overvågning i processen og test af færdige produkter.
- 200 mM opløsning (100x) med 8,5 g/l NaCl
- Nedbrydes ikke i flydende medier under opbevaring eller inkubation
- Giver overlegne resultater i flere applikationer
- Mængde: 1 x 100 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2° til 30 °C |
| Form | Væske |
| Produkttype | glutagro Supplement |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Format | Plastflaske |
| pH | 5 til 6 |
| Mængde | 1 x 100 ml |