Beskrivelse
- Det hængslede stativdesign muliggør nem stabling af stativ
- Reoler kan genbruges
- Du skal blot fjerne spidsindsatsen i stativet og erstatte den med Corning spidsindsatser til hængslede stativer
- Tillad maksimering af lagerplads og hjælp til at reducere produktion og spild af plastmaterialer
- Hængslede stativer i dette system er fremstillet af genanvendt polypropylen
- Anvendes til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultater væsentligt
- Disse sterile spidser vil ikke fange væsker eller hæmme PCR i tilfælde af overpipettering
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Rene krav | Ikke-pyrogen, menneskelig DNA-free , RNase-/DNase-fri, Sterility Assurance Level 10 -3 |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultater væsentligt |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | 96 spidser/stativ, 8 stativer/pak |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |