Få mere at vide
Corning™ HYPER Flask™ M-cellekulturkar
Designet specielt til manuel brug, højt udbytte og høj præstation. Specielt designet til manuel brug. Corning™ HYPER Flask™ M-cellekulturkar bruger en flerlags gaspermeabel vækstoverflade til effektiv gasudveksling.
Brand: Corning™ 10020
Beskrivelse
Corning High Yielding Performance Flask (HYPER Flask ) cellekulturkar tilbyder 1720 cm² vækstområde i fodaftrykket af en traditionel 175 cm² kolbe. Denne kolbe med højt udbytte og høj præstation har en gasgennemtrængelig vækstoverflade i flere lag til effektiv gasudveksling.
- Innovativt design– 10 indbyrdes forbundne polystyren vækstflader
- Optimal vækst– Corning CellBIND™ overfladebehandlet gasgennemtrængelig polystyren for overlegen cellevedhæftning og vækst
- Forøg celleudbyttet– 10 gange højere celleudbytte øger produktivitet og kapacitet og reducerer behandlingstid og inkubatorplads
- Spar tid og plads– Reducer behandlingstiden og opbevaringspladsen i inkubatoren ved at håndtere én kolbe i forhold til 10 traditionelle² kolber på 175 cm
- Automation kompatibel– Stregkodet og kompatibel
- med The Automation Partnership Select™ og CompacT™ Vælge™-cellekultursystemer med en opgradering
Corning HYPER Flask-cellekulturkar har samme ydre dimensioner som en standard T 175 cm² kolbe med 10 gange så stort celleudbytte.
Ordreinfo
Leveres i dobbeltpose.
Tekniske data
Ja | |
HDPE | |
Polystyren | |
4/Cs. | |
Rektangulær | |
Nej | |
Rektangulær | |
1720 cm 2 | |
560 mL |
Orange | |
560 mL | |
Lige | |
4/Pk. | |
CellBIND behandlet | |
Steril | |
Flad | |
CellBIND |