Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer. Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker er velegnede til dyrkning af celler, der vokser dårligt på konventionelle, negativt ladede standardvævskulturoverflader, —herunder tumorceller, endotelceller og hepatocytter.
2425.76 DKK - 3268.62 DKK
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Fenol
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Hals stil Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Hals stil Pris Antal & tilgængelighed  
10196070
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Corning™
353824
250 mL 75 cm 2 Stikforsegling Lige
3258.47 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Læg i indkøbskurv
10613672
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Corning™
353808
50 mL 25 cm2 Vented Canted
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10469222
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Corning™
353810
250 mL 75 cm 2 Udluftet Lige
3258.47 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
10556932
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Corning™
353813
50 mL 25 cm2 Plug Seal Canted
3268.62 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Unik nitrogenholdig vævskultur overfladekemi
  • Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer
  • Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
  • Stabil, permanent overflademodifikation
  • Optisk klar
  • Ingen speciel opbevaring nødvendig
  • Prøver fra hvert parti af Corning Primaria produkter analyseres af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
Ordreinfo
Mindre kolber pakket 20 stk. pr. ærme i tilfælde af 200 (08-772-45 i tilfælde af 100); større kolber pakket fem pr. ærme i tilfælde af 100
Tekniske data
Tekniske data
Blå
Polystyren
Steril
Fenol
Rektangulær
Rektangulær
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker