Beskrivelse
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
- Flad, rund eller V-formet brøndbund
- Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
- Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-fri
- Tilgængelig steril eller ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5 indvendige pakker á 10 stk |
| Indbindingstype | Ikke behandlet |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-brønds analyseblokke |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 500μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |