Få mere at vide
Corning™ HTS Transwell™ 96-brønds permeable supportsystem
Har et membranområde til cellevækst eller -migration på 0,143 cm 2 . Corning™ HTS Transwell™ 96-brønds permeable supportsystem er et mikropladesupportsystem til en række af 96 brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
1421.79 DKK - 13698.87 DKK
Tekniske data
Format | Standard |
---|---|
Kulturområde | 0,143 cm 2 |
Array | 8 x 12 |
Farve | Klar |
Antal Wells | 96 |
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | nr. pr. pakke | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | nr. pr. pakke | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10175562
![]() ![]() |
Corning™
3391 |
0,4μ m | 5/Pk. |
13698.87 DKK
Pakke med 5 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10625053
![]() ![]() |
Corning™
3381 |
0,4μ m | 1/Pk. |
2884.39 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10399242
![]() ![]() |
Corning™
3392 |
1μ m | 5/Pk. |
13698.87 DKK
Pakke med 5 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10043832
![]() ![]() |
Corning™
3380 |
1μ m | 1/Pk. |
2884.39 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10271593
![]() ![]() |
Corning™
3385 |
3 μm | 1/Pk. |
1421.79 DKK
Pakke med 2 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10077792
![]() ![]() |
Corning™
3386 |
3 μm | 4/Pk. |
5920.00 DKK
Pakke med 8 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10797023
![]() ![]() |
Corning™
3387 |
5μ m | 4/Pk. |
5685.23 DKK
Pakke med 8 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10555673
![]() ![]() |
Corning™
3388 |
5μ m | 1/Pk. |
1421.79 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- HTS Transwell-96 permeable support har en række 96-brønde med membranindsatser, der er forbundet med en stiv, robotvenlig bakke, som gør det muligt at håndtere alle 96 indsatser som en enkelt enhed.
- Valg af enten polyester (PET) membran (0,4μ m, 1,0μ m porestørrelser) eller polycarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m og 5,0μ m porestørrelser)
- 0,143 cm2 membranareal pr. brønd, hvilket giver 20 % til 50 % mere overfladeareal til cellevækst end andre kommercielt tilgængelige systemer
- Store apikale og basolaterale adgangsporte muliggør effektiv medieprøvetagning og letter automatiseret eller manuel adgang.
- Optimeret til automatisering med flerkanalsindføringsporte, forbedret gribeflade og standard stregkoder
- Reservoirpladen giver mulighed for samtidig tilførsel af 96 brønde og leveres med en aftagelig mediestabilisator for at reducere risikoen for spild under håndtering
- Modtagerpladen isolerer hver brønd for at muliggøre 96 individuelle assays.
- Steril
- HTS Transwell-96-systemerne (0,4μ m PC, 0,4μ m PET og 1,0μ m PET) er pakket med 96-brønds indsatspladen i en reservoirplade og inkluderer 96-brønds modtagerplade med låg.
- HTS Transwell-96-pladerne (3,0 og 5,0μ m PC, 8,0μ m PET) er pakket med 96-brønds indsatspladen i 96-brønds modtagerplade med låg. Reservoirplader kan købes separat.
Tekniske data
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Steril | |
4.26 mm |
0,143 cm 2 | |
Klar | |
0.23 mL | |
Flad bund (F-brønd) |