Få mere at vide
Corning™ Costar™ Netwell™ Indsæt
GREENER_CHOICE
Anvendes som vævsbærere, understøtninger og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luftmediegrænsefladen, giver grovfiltrering af vævshomogenater, cellesuspensioner og mikrobærere.
Brand:  Corning™ 3477
Produktkode 10426651
  • 3721.88 DKK / Pakke med 48
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Netwell Indsatser har polyester (PET ) meshbunde fastgjort til en polystyrenring eller hus. De bruges som vævsbærere, understøtninger og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luft-mediegrænsefladen. De kan bruges til at grovfiltrere vævshomogenater, cellesuspensioner eller mikrobærere. Tilbehør gør det muligt at bruge dem som en praktisk bærer til immuncytokemisk farvning af vævskulturskiver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Anvendes som vævsbærere, støtter og si til dyrkning af små organer, vævsskiver eller eksplantater ved luftmediets grænseflade, giver grovfiltrering af vævshomogenater, cellesuspensioner og mikrobærere
Polystyren
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Costar™ Netwell™ Indsæt > 15 mm; 74μ m