Få mere at vide
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Collagen-Coated PTFE Membrane Insert
Gennemsigtige, kollagenbehandlede mikroporøse membraner fremmer cellevedhæftning og spredning
2975.42 DKK - 5391.26 DKK
Tekniske data
Materiale | PTFE |
---|---|
Type | Membrane Insert |
nr. pr. pakke | 1/Pk. |
nr. pr. sag | 24/Cs. |
Overfladebelægning | Collagen |
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10042501
![]() |
Corning™
3495 |
0.4 μm | 24 Well Plate | |||||||
10457031
![]() |
Corning™
3493 |
0.4 μm | 12 Well Plate | |||||||
10216581
![]() |
Corning™
3491 |
0,4μ m | 6 Brønds plade |
5391.26 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10005331
![]() |
Corning™
3494 |
3 μm | 12 Well Plate | |||||||
10136861
![]() |
Corning™
3492 |
3 μm | 6 Well Plate | |||||||
10377791
![]() |
Corning™
3496 |
3 μm | 24 Well Plate | |||||||
Beskrivelse
Permeable understøtninger, også kendt som cellekultur-inserts, er et væsentligt værktøj til undersøgelse af både forankringsafhængige og uafhængige cellelinjer.
Du kan bruge cellekulturindsatser til at:
- Fremstil et cellekulturmiljø, der ligner en in vivo -tilstand
- Tillad polariserede celler at udføre metaboliske aktiviteter på en mere naturlig måde, fordi cellerne fodrer både apikalt og basolateralt
- Samdyrkning af celler med eller uden celle-til-celle kontakt
- Design en mangfoldighed af eksperimenter ved hjælp af forskellige porestørrelser, membrantyper og belægninger Transparent, kollagenbelagt PTFE-membran
- Fremmer cellevedhæftning og spredning
- Equimolær blanding af kollagen type I og III
- Individuelt pakket
- Flere brøndplader medfølger i hvert etui
- Steril
Ordreinfo
Individuelt pakket og leveret i pakke med vævskulturplader med låg; steril.
Tekniske data
PTFE | |
1/Pk. | |
Collagen |
Membrane Insert | |
24/Cs. | |
Sterile |