Få mere at vide
Ratiolab™ Kryo kasser
Kombiner disse kryobokse med forskellige gitterindsatser til opbevaring ved ultralav temperatur. Ratiolab™ Pap Cryo Boxes er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
443.00 DKK - 641.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Pap |
---|---|
Form | Rektangulær |
Type | Cryo boks |
Inkluderer | Afdelere |
Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
Artikelnummer | Brand | Holder | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Holder | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11822731
|
Ratiolab™
59570 |
64 |
641.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11852731
|
Ratiolab™
59574 |
81 |
443.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Ultralav temperaturbestandigt pap
- Til prøveopbevaring
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Vandafvisende finish
- Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Pap | |
Cryo boks | |
-80 °C | |
133 mm |
Rektangulær | |
Afdelere | |
Pakke med 10 stk. | |
133 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ratiolab™ Kryo kasser