Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogene rør med udvendigt gevind
Kapacitet (metrisk):
2 mL
4 mL
Lukningsfarve:
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fri for påviselig humant DNA, endotoksiner, DNase og RNase
- Steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk, ingen tungmetaller indeholdt
- CE-mærket (CE/IVD)
- Som en sikkerhedsforanstaltning Cryo.s bør opbevares i fryser eller udelukkende i gasfase over det flydende nitrogen
- Velegnet til forsendelse med fly
- Med hvidt, ridsefast skriveområde
- 150 indsatser pr. etui (for yderligere mærkning på hætten)
- Velegnet til opbevaring ved -20° C, -80° C og i dampfasen af LN2
- Flere hættefarver og arbejdsvolumener
- Ultra-ren medicinsk kvalitet, USP klasse VI certificeret polypropylen uden udvaskbare materialer
- Tilbehørsopbevaringsbokse og arbejdsstativer til rådighed
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
Lukningsfarve | Gul |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
Bund form | Rund (stjernefod) |
Materiale | Polypropylen |
Inkluderer | Hvidt skriveområde; hætteindsatser til mærkning |
Temperaturområde (metrisk) | -196 °C til +100 °C |
Sterilitet | Steril |
Uddannet | Ja |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogene rør med udvendigt gevind >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion