Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ fryser med kontrolleret hastighed, til generelle formål
Thermo Scientific CryoMed frysere med kontrolleret hastighed (CRF) er designet med pålidelighed, beskyttelse og datasporbarhed i tankerne til dine prøveforberedelsesbehov.
Brand: Thermo Scientific™
169187.10 DKK valid until 2025-08-17
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
For kunder inden for forskning, celle- og genterapi, vaccineproduktion og biobanking giver CryoMed frysere med kontrolleret sats (CRF) præcise, gentagelige frysningsresultater, der beskytter prøver mod intracellulær frysning. CryoMed CRF har forbedret datasporbarhed via berøringsskærmens brugergrænseflade og tilbyder tilpassede fryseprofiler, mens den understøtter 21 CFR del 11 og GMP-behov.
Thermo Scientific CryoMed frysere med kontrolleret sats (CRF) er designet med pålidelighed, beskyttelse og datasporbarhed i tankerne til dine prøveforberedelses- og GMP-produktionsbehov.
Brugervenlig betjening med forbedret datasporbarhed
- Intuitiv berøringsskærm giver mulighed for nem opsætning, betjening og gennemgang af en frysekørsel
- Seks forudindstillede fryseprofiler og plads til op til 14 brugerdefinerede, tilpassede fryseprofiler
- Integreret berøringsgrænseflade logger brug og hændelser for at understøtte krav i 21 CFR del 11
- USB-dataeksport af .pdf-filkørselslogfiler understøtter 21 CFR del 11
- Brugersikkerhed: 3 niveauer af brugertilgængelighed
- Run last-funktionen gør det muligt at køre den samme profil flere gange i træk med et tryk på en knap
- Pc-interfacesoftware tilbyder fjernbetjeningsfunktioner, kørselsgennemgang og oprettelse af brugerdefinerede profiler
Kørselsovervågning i realtid for prøvebeskyttelse
- Kammer- og prøvetemperaturer overvåges af Type T-termoelementer, hvilket eliminerer forsinkelsestiden og giver lydhørhed i realtid
- Standardalarmer til at advare brugere om termoelementfejl, varmelegemefejl, høje/lave temperaturgrænser, temperatursporing, strømsvigt og afslutning af kørsel
- Fjernalarmens kontakter
- Valgfri termoprinter
Pålidelig temperaturpræstation til brug med høj gennemstrømning
- Dobbelte magnetventiler er designet til at balancere LN2-indsprøjtningsvolumen for præcis temperaturregulering og accelereret frysning
- Forebyggende vedligeholdelsesindikator for LN2-magnetudskiftning begrænser nedetiden
- Temperaturkontrol og -ensartethed opnås via et ringsystem til lufthåndtering og flydende nitrogen
- Kompatibel med VHP-rengøringsteknikker
- Miljøvenligt isoleringsskum
- Type 304 rustfrit stål med udvendig pulverlakering
Garantien varierer efter region. Kontakt din lokale repræsentant for at få flere oplysninger
Tekniske data
Fryser med kontrolleret hastighed | |
17 L | |
Rustfrit stål | |
CE | |
Garantien varierer efter region. Kontakt din lokale salgsrepræsentant for yderligere oplysninger. | |
Åbning foran | |
13 x 7 x 12 tommer (33 x 17,8 x 30,5 cm) | |
Ja | |
Thermo Fisher Connect-kompatibel | |
EU | |
<380 | |
69.8 kg |
0,6 kubikfod | |
-180 °C til +50 °C | |
Pulverlakeret stål | |
Berøringsgrænseflade | |
Generelle formål uden printer | |
24,3 x 37,3 x 21,7 tommer (61 x 94,7 x 55,1 cm) | |
USB-dataeksport | |
Pc-grænsefladesoftware understøttet | |
12 A | |
220-230 V, 50/60Hz | |
154 lb. |