Få mere at vide
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Giver en 3-niveaus kodning af SafeCode-systemet (datamatrixkode, stregkode og klar skrift) for at muliggøre sikker prøveidentifikation. Op til 96 præ-mærkede hætteglas er præ-reol og præ-kapslet (0,5 mL til 4,0 mL) til opbevaring.
Brand:  Eppendorf™ 0030079442
6260.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16416879
  • 6285.04 DKK / Pakke med 480
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 3-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation
  • ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
  • Temperaturområde: -196° C (gasfase af LN2) til +121° C
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen i klasse VIII renrum for højeste prøverenhed
  • Pre-cap og præ-reol for komfortabel håndtering
  • Yderligere information om hætteglas tilgængelig via Eppendorf hjemmeside til dokumentationsformål
  • Direkte import til Eppendorf eLABInventory og eLABJournal software til bekvem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Polypropylen
4.0 mL
Ja
2D SafeCode
Kodet Cryobank Vial System
Ikke steril
48
Ja
480 (10 stativer med 48 hætteglas)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode > 4,0 ml, ikke-steril