Learn More
Gibco™ CTS™ Immune Cell Serum Replacement (SR)
GREENER_CHOICE
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells when added as a serum substitute to supplement a basal cell culture medium such as Gibco CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium.
1438.00 DKK - 27170.00 DKK
Specifications
Classification Xeno-free
Product Type Serum Replacement
Sterility Sterile-filtered
Manufacturing Quality ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Shipping Condition Dry Ice
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15433723
View Documents
Gibco™
A2596101
50 mL
1438.00 DKK
50mL
17767187
Vedere i documenti
Gibco™
A4702901
250 mL
7700.00 DKK
250mL
15463723
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Gibco™
A2596102
500 mL
12380.00 DKK
500mL
17777187
Vedere i documenti
Gibco™
A4702902
1 L
27170.00 DKK
1 L
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Xeno-free
Sterile-filtered
Dry Ice
Serum Replacement
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 18 months from date of manufacture
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use or Manufacturing of Cell, Gene, or Tissue-Based Products. CAUTION: Not intended for direct administration into humans or animals.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Gibco™ CTS™ Immune Cell Serum Replacement (SR)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato