Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aspergillus fumigatus KM 8001
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
ATCC® | KM 8001TM* |
Oversigt | Aspergillus fumigatus KM 8001 |
Format | Culti-Loops |
Produkttype | Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme |
Målorganismeklasse | Svampe |
Test Type | Kvalitativ QC |
Mængde | 5 løkker/pakke |
Arter | Aspergillus arter |
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.