Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacillus megaterium ATCC™ 14581™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
ATCC® | 14581TM* |
Oversigt | Bacillus megaterium |
Produkttype | Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme |
Målorganismeklasse | Gram-positive stænger |
Test Type | Kvalitativ QC |
Emballagetype | 5 løkker/pakke |
Mængde | 5 sløjfer |
Stammebetegnelser | WDCM00004, [BCRC 10608, CCM 2007, CCUG 1817, CIP 66.20, DSM 32, HAMBI 2018, IAM 13418, JCM 2506, KCTC 3007, LMG 7127, NBRC 15308, NCCB 75016, NCIMB 9376, NCTC 10342, NRIC 1710, NRRL B-14308, VKM B-512] |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.