Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Rhodotorula glutinis ATCC™ 32765™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
ATCC® | 32765TM* |
Oversigt | Rhodotorula glutinis ATCC™ 32765™ |
Format | Culti-Loops |
Produkttype | Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme |
Målorganismeklasse | Svampe |
Test Type | Kvalitativ QC |
Emballagetype | 5 løkker/pakke |
Stammebetegnelser | CBS 6020 [CCRC 20576, MUCL 30684] |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.