Få mere at vide
Notrax Pude Flex™ Oliebestandig diamantplade anti-træthedsmåtte
Notrax Pude Flex™ - Oliebestandig version af vores bedst sælgende anti-træthedsmåtte, der er bedst kendt for sin diamantpladeoverflade og høje niveau af ergonomisk komfort i både dynamiske og stationære arbejdsstillinger.
Brand:  Notrax 489S002MOB
3139.26 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17772178
  • 3450.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Den oliebestandige version af vores bestseller anti-træthedsmåtte bedst kendt for sin diamantpladeoverflade og høje niveau af ergonomisk komfort i både dynamiske og stationære arbejdsstillinger
  • A 12
  • 7 mm tyk arbejdsplatform tilbyder maksimal holdbarhed, komfort og isolering mod hårde gulve og vibrationer
  • 100% nitrilgummiblanding er modstandsdygtig over for de fleste industrielle olier
  • Skridsikkerhed R10 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
  • Gule skrå kanter på alle fire sider minimerer risikoen for at snuble og overholder OSHA-kode 1910-144
Tekniske data
Tekniske data
Sort/orange
210 cm
Industriel og kommerciel matning
6.9 ft.
Nitrilgummi
91 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Notrax Pude Flex™ Oliebestandig diamantplade anti-træthedsmåtte > Måtte; Farve: Sort/Orange