Learn More
Cycloheximide, Serva Electrophoresis™ Product Code.: 11402813
Cycloheximide, Serva Electrophoresis™
Product Code. 11402813
1 g
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 g
Product Code. 11402813
Brand: Serva Electrophoresis 1070004
Specifications
CAS 66-81-9
Melting Point 98°C to 112°C
Molecular Formula C15H23NO4
MDL Number MFCD00082346
Quantity 1 g
Synonym cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
InChI Key YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Show More Show Less
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cycloheximide, Serva Electrophoresis™
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt