Få mere at vide
Cyclopropanemethylamine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. p-7046171
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
CAS: 7252-53-1 | C4H9ClN | 106.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7252-53-1
Molekylær formel C4H9ClN
Molekylvægt (g/mol) 106.57
MDL nummer MFCD00012544
InChI nøgle MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
IUPAC navn cyclopropylmethanamin;hydrochlorid
SMIL [Cl].NCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 202°C to 205°C
Mængde 1 g
Beilstein 3906936
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 107.58
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cyclopropanemethylamine hydrochloride, 98% >