Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cyclothiazide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001116
10 mg
Mængde:
10 mg
50 mg
Positive allosteric modulator of AMPA receptors; inhibits AMPA desensitization
Positive allosteric modulator of AMPA receptors that potently inhibits AMPA receptor desensitization. Selective for the flip variant of each of the four receptor subunits.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2259-96-3
Molekylær formel C14H16ClN3O4S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclothiazide
Mængde 10 mg
Formel vægt 389.87
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 389.869
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ Cyclothiazide >