Få mere at vide
Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvægt
Kalibrer trygt din vægt med denne fint udformede specialstålvægt. Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvægt er meget poleret og ikke-magnetiserbar.
Brand:  Sartorius™ YCW624-AC-00
1619.03 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11363424
  • 1665.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Cylindrisk vægt
  • Specialstål
  • Højpoleret
  • Ikke-magnetiserbar
  • Meget korrosionsbestandig
  • Klasse F2 - egnet til brug til sporbarhed af OIML klasse M1 vægte og lavere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Kalibreringsvægt
Specialstål
7.950 kg/m 3
Laboratorie skala
Klasse F2 - egnet til brug til sporbarhed af OIML klasse M1 vægte og lavere
Plast
2 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvægt > Vægt: 2 kg