Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE eller glasrørestave
Alnico V magnetkerne indkapslet af PTFE eller glas. Fisherbrand™ Cylindriske rørestave kan autoklaveres.
Brand:  Fisherbrand™ 001.130.7
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11858942
  • 177.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Glat, rund profil til en bred vifte af anvendelser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Hvid
Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
30 mm
Cylinder
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
7 mm
5/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Cylindriske PTFE eller glasrørestave > Dimensioner (Dia. x L): 7 dia.x 30mmL