Få mere at vide
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MuSK (XP_005581150.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18783967
10 μg
Mængde:
10 μg
Tekniske data
Gene MuSK
Adgangsnummer XP_005581150.1
Gen-id (Entrez) 4593
Gene Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC126323, MGC126324, muscle, skeletal, receptor tyrosine kinase, MuSK, skeletal receptor tyrosine-protein kinase
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Cynomolgus Monkey
Mængde 10 μg
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MuSK (XP_005581150.1) VersaClone cDNA >