Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fruktose, 99 % Artikelnummer.: 10634642
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fruktose, 99 %
Artikelnummer. 10634642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
2.5 kg, Plastflaske, 2.5kg
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10634642
Brand: Thermo Scientific Chemicals 161350025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D(-)-Fructose, 99%, C6H12O6, CAS Number-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d--fructose, d---fructose, d-levulose, fructose, d, furucton, keto-d-fructose, krystar 300, sugar, fruit, 500g, Passes test, 98.5% min, 31,321, CHEBI:48095, 50ppm max, White, 200-333-3 | CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-48-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Fructose
Smeltepunkt 103.0°C to 105.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 31,321
Merck Index 15,4302
Specifik rotationstilstand − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Specifik rotation − 92.25
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fruktose, 99 % >